Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 449,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H20F3N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(NC1=NN=CC=C1)N(CC2)CCC2=CC3=CC=CC(OC4=NC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3
InChI
1S/C23H20F3N5O2/c24-23(25,26)18-6-7-21(27-15-18)33-19-4-1-3-17(14-19)13-16-8-11-31(12-9-16)22(32)29-20-5-2-10-28-30-20/h1-7,10,13-15H,8-9,11-12H2,(H,29,30,32)
InChI key
BATCTBJIJJEPHM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-04457845 is a potent, orally active, irreversible inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH), the principle enzyme involved in the degradation of the endocannabinoid anandamide. PF-04457845 is a covalent inhibitor that carbamylates FAAH′s serine nucleophile. It was shown to be both potent and selective against other serine hydrolases. It has an IC50 value of 7.2 nM for human FAAH. The endocannabinoid system is a target for therapeutic pain relief. In a rat model of inflammatory pain, PF-04457845 produced significant reduction of inflammatory pain with efficacy comparable to that of naproxen at 10 mg/kg.
Potent irreversible FAAH inhibitor
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?