Fortfahren mit
SML0690
L-161,982
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[[4′-[[3-Butyl-1,5-dihydro-5-oxo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1,2,4-triazol-4-yl]methyl][1,1"-biphenyl]-2-yl]sulfonyl]-3-methyl-2-thiophenecarboxamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 655,00
€ 556,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H29F3N4O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(cccc1)[n]2nc([n]([c]2=O)Cc3ccc(cc3)c4c(cccc4)[S](=O)(=O)NC(=O)c5[s]ccc5C)CCCC
InChI
1S/C32H29F3N4O4S2/c1-3-4-13-28-36-39(26-11-7-6-10-25(26)32(33,34)35)31(41)38(28)20-22-14-16-23(17-15-22)24-9-5-8-12-27(24)45(42,43)37-30(40)29-21(2)18-19-44-29/h5-12,14-19H,3-4,13,20H2,1-2H3,(H,37,40)
InChI key
MMDNKTXNUZFVKD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-161,982 is a potent EP4 receptor antagonist that is selective over all other members of the prostanoid receptor family (Ki values are 0.024, 0.71, 1.90, 5.10, 5.63, 6.74, 19 and 23 μM for human EP4, TP, EP3, DP, FP, IP, EP1 and EP2 receptors respectively.
L-161,982 is a potent EP4 receptor antagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2274SML2752SML1209
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)