Fortfahren mit
HS15989M
Premium slide box
25 place, foam lining, blue plastic
Synonym(e):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15989M
Feature:
Holds 25 x slides 76x26 mm
Material:
blue plastic , nickel closure
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue plastic , nickel closure
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989M
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
Features and Benefits
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS15989BHS15989EHS15989R
description
25 place, foam lining, blue plastic
description
25 place, cork lining, green plastic
description
25 place, cork lining, white plastic
description
25 place, foam lining, white plastic
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989R
material
blue plastic , nickel closure
material
nickel closure, green plastic
material
nickel closure, white plastic
material
white plastic , nickel closure
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium slide box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)