Fortfahren mit
P8390
Picrotoxinin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Form:
powder
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[H][C@@]12OC(=O)[C@]([H])([C@@H]1C(C)=C)[C@]3(O)C[C@H]4O[C@]45C(=O)O[C@@]2([H])[C@]35C
InChI
1S/C15H16O6/c1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8+,9-,10-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
PIMZUZSSNYHVCU-KBLUICEQSA-N
General description
Picrotoxinin is a component of picrotoxin and can be derived from plants. It is a non-nitrogenous compound.
Application
Picrotoxinin has been used as an agonist of taste 2 receptor member 14 (TAS2R14) to perform an array-based bitter receptor screening assay[1] and to study the effect of calcium buffering and calcium sensor type on its sensitivity.[2]
Biochem/physiol Actions
Picrotoxinin acts as a potent convulsant.
GABAA receptor antagonist; binds to the GABA receptor-linked Cl channel.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glycine Receptor page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Active component of picrotoxin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001528PHL80339P1675
Picrotoxinin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001528
Picrotoxinin
Picrotoxinin phyproof® Reference Substance
PHL80339
Picrotoxinin
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picrotoxinin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P8390-250MG04061832092935