Wichtige Dokumente
P4374
Phthalocyanine tetrasulfonate hydrate
solid
Synonym(e):
29H,29H,31H-Phthalocyanine-C,C,C,C-tetrasulfonic acid, PcTS, Phthalocyanine tetrasulfonic acid, Tetrasulfophthalocyanine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
dark blue
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].OS(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7cc(ccc67)S(O)(=O)=O)c8cc(ccc58)S(O)(=O)=O)c9cc(ccc49)S(O)(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H18N8O12S4.H2O/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-33-25(17)37-30-22-10-14(54(44,45)46)2-6-18(22)27(34-30)39-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(36-32)40-31-23-11-15(55(47,48)49)3-7-19(23)26(35-31)38-29;/h1-12H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49)(H,50,51,52)(H2,33,34,35,36,37,38,39,40);1H2
InChIKey
QNPPZKALMXYKPI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)