Fortfahren mit
M047000
Cyanin-3 Phosphoramidit
Synonym(e):
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-yliden]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H70N4O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
918.17
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−70°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
turbidity
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−70°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M047080M046030M047180
description
-
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
configured for ABI ÄKTA® and OligoPilot®
description
configured for PerkinElmer
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
assay
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
assay
≥90% (31P-NMR), (reversed phase HPLC)
assay
-
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
color
clear blue0.1M in Acetonitrile
color
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
turbidity
clear
turbidity
clear
turbidity
-
turbidity
-
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanin-3 Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)