Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H70N4O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
918.17
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Form:
solid
Solubility:
acetonitrile: 0.1 M, clear, dark red
Storage temp.:
−70°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
form
solid
mol wt
953.64 g/mol
technique(s)
DNA synthesis: suitable
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
turbidity
clear
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear, dark red
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−70°C
General description
Phosphoramidit-Technologie eignet sich ideal zum Modifizieren vonsynthetischen Oligonukleotiden mit kovalent gebundenen Reporter-Einheiten,Linkern, Spacern oder Haptenen. Sigma-Aldrich hat beliebte Reporter undLinker für DNA/RNA-Synthesevorrichtunten wie β-Cyanoethyl-phosphoramidite im Angebot.
Application
Cyanin 3-Phosphoramidit wurde zum Einbinden (intern) in Oligonukleotide während der automatisierten DNA-Synthese entwickelt. Es wird für die Fluoreszenzmarkierung und Bildgebungsstudien eingesetzt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanin-3 Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?