Wichtige Dokumente
N7756
N-Nitrosodimethylamin
Synonym(e):
Dimethylnitrosamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
Bulk package
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
Dichte
1.01 g/mL (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)N=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChIKey
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?