Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Nutrient Mixture F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Supports the growth of human diploid cells, white blood cells for chromosomal analysis, primary explants of rat, rabbit and chicken tissues.
Preparation Note
Supplement with 0.146 g/L L−glutamine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nutrient Mixture F-10 Ham
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?