Wichtige Dokumente
N3905
Nicarbazin
Synonym(e):
N,N′-Bis-(4-nitrophenyl)-harnstoff mit 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinon
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Wirkungsspektrum von Antibiotika
parasites
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
SMILES String
Cc1cc(C)nc(O)n1.[O-][N+](=O)c2ccc(NC(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C13H10N4O5.C6H8N2O/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22;1-4-3-5(2)8-6(9)7-4/h1-8H,(H2,14,15,18);3H,1-2H3,(H,7,8,9)
InChIKey
UKHWDRMMMYWSFL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)