Wichtige Dokumente
32951
TDCPP
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Tris(1,3-dichlor-2-propyl)phosphat, 1,3-Dichlor-2-propanolphosphat, Phosphorsäure-tris(1,3-dichlor-2-propylester)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
1.514 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2
InChIKey
ASLWPAWFJZFCKF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Eier mittels Flüssigchromatografie-Tandem-Quadrupol-Massenspektrometrie (LC-MS/MS).[2]
- Fischproben mittels Gaschromatografie-Stickstoff-Phosphor-Detektor (GC-NPD),[3] LC-MS/MS[4] und Turbulent-Flow-Chromatografie (TFC) in Verbindung mit LC-MS/MS.[5]
- Umweltproben mittels GC-MS/MS[6][7]
- Obst und Gemüse mittels GC-MS/MS[8] und an einen Elektroneneinfangdetektor gekoppelte GC.[9]
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
482.0 - 485.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
250 - 252 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)