Fortfahren mit
N1271
Narasin aus Streptomyces auriofaciens
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-methylsalinomycin, Monteban, narasin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H72O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
765.03
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: soluble 20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C1OC(C(C)CC1C)C(C)C(O)C(C)C(=O)C(CC)C2OC3(OC4(CCC(C)(O4)C5CCC(O)(CC)C(C)O5)C(O)C=C3)C(C)CC2C)C(O)=O
InChI
1S/C43H72O11/c1-12-30(35(46)27(8)34(45)28(9)36-23(4)21-24(5)37(51-36)31(13-2)39(47)48)38-25(6)22-26(7)42(52-38)18-15-32(44)43(54-42)20-19-40(11,53-43)33-16-17-41(49,14-3)29(10)50-33/h15,18,23-34,36-38,44-45,49H,12-14,16-17,19-22H2,1-11H3,(H,47,48)
InChI key
VHKXXVVRRDYCIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Narasin ist ein wachstumsförderndes, ionophores antibakterielles Mittel für Enterococci, insbesondere Enterococcus faecium und Enterococcus faecalis. Es hemmt Kokzidieninfektionen bei Geflügel und Säugetieren und kommt in Studien zum Einsatz, in denen der Natrium-Calcium-Ionenaustausch eine Rolle spielt.
Biochem/physiol Actions
Eine Verabreichung von Narasin an Schweine verbessert die Verdaulichkeit von Stickstoff, wodurch die Stickstoffmenge in Fäkalien reduziert und die Konzentration von Propionsäure im Dickdarm erhöht wird. Polyether-Ionophore wie Narasin besitzen ein hydrophiles Inneres und ein hydrophobes Äußeres. Das lipophile Ionophor lagert sich an den lipidreichen Zellmembranen von grampositiven Bakterien an. Ionophore binden Na+, K+ und H+ und begünstigen ihren Transport durch die Zellmembran des Bakteriums, wodurch die H+ Konzentration im Inneren der grampositiven Zelle zunimmt. In der Folge wird die H+ ATPase-Pumpe aktiviert, um überschüssiges H+ hinauszutransportieren. Die Zelle verliert ihre Energiequellen und verringert fermentative Funktionen und Zellteilung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1749V27531457458
USP
USP
1457458
Narasin
description
≥98% (HPLC)
description
1 mg/ml in DMSO
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, viruses, fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
solution
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
solubility
methanol: soluble 20 mg/mL
solubility
-
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL
solubility
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)