Merck
MTCR1090B
MTC Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, blue
Synonym(e):
stacking western blot box, tube holder, tube rack
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blue
polypropylene
Leistungsmerkmale
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC Bio R1090-B
Parameter
-80 °C temperature
Allgemeine Beschreibung
Rack, reversible, 60 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (71x 197mm), Blue
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)