Merck
HS29025E
Microtube Rack
yellow
Größe auswählen
5 EACH
€ 54,80
€ 54,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EACH
€ 54,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.12
€ 54,80
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
yellow
Leistungsmerkmale
to hold 80 tube(s)
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS29025E
L × B × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)