Merck
Z505668
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 25.0 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 32,60
€ 32,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 32,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 32,60
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855838
ID
25.0 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)