Merck
MIDI67
PKH67 grün fluoreszierendes Zelllinker-Midikit für die allgemeine Zellmembranmarkierung
Distributed for Phanos Technologies
Synonym(e):
Green PKH membrane midi labeling kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 kit
Quality Segment
manufacturer/tradename
Distributed for Phanos Technologies
storage condition
protect from light
technique(s)
flow cytometry: suitable
fluorescence
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
application(s)
cell analysis
detection
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Dieses Kit ist zur allgemeinen Zellmembranmarkierung vorgesehen. PKH67 hat eine längere aliphatische Kohlenstoffkette als PKH1 und PKH2, zwei weitere grüne Farbstoffe, die zuvor für die In-vitro- und In-vivo-Zellverfolgung beschrieben wurden. Basierend auf der längeren Kette zeigten interne Untersuchungen konsistent einen verringerten Zell-Zell-Transfer für PKH67, verglichen mit PKH2.
Bei In-vivo-Studien mit PKH1 und PKH2 wurde ein langsamer Verlust der Fluoreszenz beobachtet. PKH67 kann ähnliche Eigenschaften aufweisen, da dieses Verhalten charakteristisch für grüne Zelllinker-Farbstoffe zu sein scheint, aber nicht für rote Zelllinker-Farbstoffe. Die Korrelation von der In-vitro-Zellmembranrückhaltung mit der In-vivo-Fluoreszenzhalbwertszeit in sich nicht teilenden Zellen berechnet eine In-vivo-Fluoreszenzhalbwertszeit von 10 bis 12 Tagen für PKH67. Andere grüne Zelllinker-Farbstoffe mit ähnlichen Halbwertszeiten werden verwendet, um den In-vivo-Lymphozyten- und -Makrophagentransport über Zeiträume von 1 bis 2 Monaten zu beobachten, was darauf hindeutet, dass PKH67 auch für In-vivo-Verfolgungsstudien von mittlerer Länge geegígnet sind.
Application
PKH67 grün fluoreszierendes Zelllinker-Midikit wird verwendet für:
  • die Markierung von Exosomen  
  • extrazellulären Vesikeln (EV)l
  • normalen und Sichel-Erythrozyten (RBC)
  • Raji-Zellen
Other Notes
Zusätzliche technische Informationen zu PKH und CellVue® Zelllinker-Fluoreszenzfarbstoffen einschließlich einer umfassenden Bibliografie finden Sie hier
Legal Information
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • PKH67 Dye 2 x 0.1
  • Diluent C 6 x 10
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)