MAK192
Cholesterin-Efflux-Assay-Kit
Sufficient for 100 Fluorometric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
cardiovascular diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Nur Kit-Komponenten
- Labeling Reagent
- Equilibration Buffer
- Reagent A
- Reagent B
- Cell Lysis Buffer
- Positive Control
- Serum Treatment Reagent
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)