Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
WB
Citations:
24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Anti-Aquaporin-4-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AQP4(361)
General description
Der wasserspezifische Kanal Aquaporin 4 befindet sich in verschiedenen Geweben, unter anderem im Gastrointestinaltrakt, in den Nieren und im Gehirn. Er ist ein Osmorezeptor, der den Wasserhaushalt reguliert und den Wasserfluss innerhalb des zentralen Nervensystems vermittelt. Dank der Lokalisierung von AQ4 in den Endfüßchen der Astrozyten ist er ein ausgezeichneter Marker für distale Prozesse von Astrozyten.
~ 34 kDa
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Application
Der Anti-Aquaporin-4-Antikörper ist ein Antikörper gegen Aquaporin 4 zur Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Western Blotting: 0,5–1 μg/ml unter Anwendung der Chemilumineszenz-Methode.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper wurde noch nicht auf Kreuzreaktivität mit anderen Spezies getestet. Das Immunogen zeigt eine Ähnlichkeit von 94 % gegenüber Maus-AQP4, von 88 % gegenüber Rinder-AQP4, von 86 % gegenüber Kaninchen-AQP4 und von 82 % gegenüber humanem AQP4 (hAQP4).
Physical form
Aufgereinigt in PBS mit 0,05% NaN3
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Getestet an Hirnlysat adulter Ratten
Getestet an Hirnlysat adulter Ratten
Other Notes
Ersetzt: AB3068
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Aquaporin-4-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?