Merck
MAK094
Sigma-Aldrich
Proteincarbonyl-Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cardiovascular diseases; neurological disorders; cancer; gastrointestinal diseases
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Oxidativer Stress entsteht, wenn die Wirkung der antioxidativen Abwehr zu gering ist, um mit der Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies (Reactive Oxygen Species, ROS) umzugehen. ROS kann zu Schäden an der DNA, Lipiden und Proteinen führen. Die Oxidation von Proteinen führt zur Bildung stabiler Carbonylgruppen, die als Maß der oxidativen Schäden verwendet werden können.
Anwendung
Das Proteincarbonyl-Assay-Kit dient zur Bestimmung der Proteincarbonyl-Konzentration.
Eignung
Geeignet für die Quantifizierung von Carbonylen in Proteinproben
Prinzip
Das Proteincarbonyl-Assay-Kit bietet ein einfaches, direktes Verfahren für die Messung des Proteincarbonylgehalts in verschiedenen biologischen Proben. Der Carbonylgehalt wird mittels Derivatisierung der Carbonylproteingruppen mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin (DNPH) und anschließender Bildung stabiler Dinitrophenyl-(DNP-)hydrazon-Addukte ermittelt, die proportional zum vorhandenen Carbonyl spektrophotometrisch bei 375 nm nachgewiesen werden können.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohammad Arif et al.
Toxicology and industrial health, 34(4), 213-218 (2018-03-10)
Lead exposure can damage cells directly by effecting DNA or indirectly by modifying proteins and enzymes. In Bangladesh, many working children are exposed to a very high level of lead during their early life due to their involvement with lead-oriented
J O Zeitz et al.
Journal of animal physiology and animal nutrition, 102(4), 999-1011 (2018-05-01)
This study hypothesized that plasma and tissue antioxidant status of broilers is positively influenced when dietary Met concentrations exceed, and negatively when they go below NRC recommendations. In addition, different Met sources are hypothesized to affect the antioxidant defence system
Effects of chilled-then-frozen storage (up to 52 weeks) on an indicator of protein oxidation and indices of protein degradation in lamb M. longissimus lumborum.
Coombs CE, et al.
Meat Science, 135, 134-141 (2018)
Melissa M Miranda-Cruz et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 213, 19-26 (2018-07-25)
Hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) is a transcriptional factor that induces genes involved in glucose metabolism. HIF-1 is formed by a regulatory α-subunit (HIF-1α) and a constitutive β-subunit (HIF-1β). The white spot syndrome virus (WSSV) induces a shift in glucose metabolism
Benjamin W B Holman et al.
Meat science, 139, 171-178 (2018-02-11)
Different chilled (~0.1 °C for up to 5 weeks) then frozen storage (up to 12 months) combinations and two frozen storage holding temperatures (-12 °C and -18 °C) effects on beef M. longissimus lumborum (LL) protein structure degradation and a marker of protein oxidation were