Merck
MAK085
Sigma-Aldrich
Lipid-Peroxidierung (MDA) Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Assay für Thiobarbitursäure-reaktive Substanzen, MDA-Assay, TBARS-Assay
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; cancer; cardiovascular diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Lipid-Peroxidierung ist eine Zersetzung von Lipiden, die als Ergebnis oxidativer Schäden auftritt und ein nützlicher Marker für oxidativen Stress ist. Mehrfach ungesättigte Lipide sind anfällig gegenüber oxidativen Angriffen, meist von reaktiven Sauerstoffspezies, die eine gut definierte Kettenreaktion zur Folge haben, an deren Ende Produkte wie Malondialdehyd (MDA) stehen. Die Lipid-Peroxidierung trägt möglicherweise zur Pathologie zahlreicher Erkrankungen einschließlich Atherosklerose, Diabetes und Alzheimer bei.
Anwendung
Der Lipid-Peroxidierung (MDA) Assay-Kit dient zur Bestimmung des Malondialdehyd (MDA)-Gehalts.
Eignung
Geeignet für die Messung von Malondialdehyd (MDA) in einer Vielzahl von Proben einschließlich Gewebe, Zellen und Plasma.
Prinzip
In diesem Kit wird die Lipid-Peroxidierung durch eine Reaktion von MDA mit Thiobarbitursäure (TBA) bestimmt, die proportional zum vorhandenen MDA ein kolorimetrisches (532 nm) bzw. fluorometrisches (λex = 532/λem = 553 nm) Produkt ergibt.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldehyde dehydrogenase 2 protects against oxidative stress associated with pulmonary arterial hypertension.
Xu T, et al.
Redox Biology, 11, 286-296 (2017)
Karin Wendin et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-06-21)
To increase the acceptability of insects as food in Western culture, it is essential to develop attractive, high-quality food products. Higher acceptability of insect-based food has been shown if the insects are "invisible". Mincing or chopping the insect material could
Charlotte Berthelot et al.
International journal of phytoremediation, 19(12), 1118-1125 (2017-05-20)
Dark septate endophytes (DSEs) are abundant in stressful environments, including trace element (TE)-enriched soils. However, knowledge about the effects of DSEs on plant growth in such soils is poor compared to the well-known mycorrhizal fungi. The aim of this work
Marco A Perrone et al.
Journal of cardiovascular medicine (Hagerstown, Md.), 20(7), 419-426 (2019-10-09)
Cardiovascular diseases (CVDs) are the most frequent causes of death in the world. Inflammation and oxidative damage contribute significantly to the development of atherosclerosis and CVDs. European Food Safety Authority scientific opinion has acknowledged that hydroxytyrosol (3,4-dihydroxyphenylethanol) and derivatives, contained
Erdem Kamil Ozer et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 86, 583-589 (2016-12-27)
The cyclooxygenase (COX)-2 overexpression is associated with vascular injury and multiple organ failure in sepsis. However, constitutive COX-1 and basal COX-2 expressions have physiological effects. We aimed to investigate the effects of partial and selective COX-2 inhibition without affecting constitutive