Fortfahren mit
CS0720
Citrat-Synthase-Assay-Kit
1 kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette), 1 kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates)
Synonym(e):
Citrat-Synthase-Aktivitäts-Testkit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.060,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161503
€ 1.060,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
 kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette),  kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CS(1431)
General description
Das Citratsynthase-Assay-Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien (einschließlich eines Enzyms für die Positivkontrolle) für eine schnelle und einfache Messung der Citratsynthase-Aktivität in einem Gesamtzellextrakt oder in isolierten Mitochondrien. Das Kit kann auch eingesetzt werden, um zu testen, ob die innere Mitochondrienmembran intakt ist.
Biochem/physiol Actions
Die Citratsynthase ist das erste Enzym des Tricarbonsäure(TCA)-Zyklus. Das Enzym katalysiert die Reaktion von Acetyl-CoA (C2) mit Oxalacetat (C4) zur Bildung von Citrat (C6). Dieses Enzym ist ein exklusiver Marker der Mitochondrienmatrix.
Analysis Note
Die Messung der Aktivität des Enzyms erfolgt durch das Aufzeichnen der Farbe von TNB, das aus dem in der Reaktion der Citratsynthese vorhandenen DTNB gebildet und durch die Deacetylierung von Acetyl-CoA hervorgerufen wird. Das Produkt der Gesamtreaktion, TNB, absorbiert bei 412 nm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CS0410CASP3CCS0170
Gene Information
human ... CS(1431)
Gene Information
human ... GSTA4(2941), GSTM1(2944)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... TXNRD1(7296), TXNRD2(10587), TXNRD3(114112)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
usage
 kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette),  kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates)
usage
sufficient for 500 multiwell tests
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests (in 96-well multiwell plates), sufficient for 100 standard tests (1 ml)
usage
 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Assay buffer for citrate synthase 5x 25 mL
  • Bicine buffer 10 mL
  • CelLytic M Cell Lysis Reagent 10 mL
  • DTNB [5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)] 4 mg
  • Acetyl coenzyme A 25 mg
  • Oxaloacetic acid 1 g
  • Citrate synthase (positive control) .1 mL
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the contents of the Assay Buffer (5x) for the CS0720 citrate synthase kit?
    1 answer
    1. The kit component B6935, the 5X assay buffer, comprises 0.5 M Tris HCl at pH 8.0.