M9535
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.22 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Durapore PVDF membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Millipore UFC30GV25
Parameter
12,000 × g max. RCF
Arbeitsvolumen
500 μL
Porengröße
0.22 μm
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)