Wichtige Dokumente
M7011
Mercuridibromfluorescein Dinatriumsalz
practical grade, crystalline
Synonym(e):
2′,7′-Dibrom-5′-hydroxymercuri-fluorescein Dinatriumsalz, Merbromin, Mercurochrome
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
practical grade
Form
crystalline
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
[Na+].[Na+].O[Hg]c1c([O-])c(Br)cc2c1OC3=CC(=O)C(Br)=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O
InChI
1S/C20H9Br2O5.Hg.2Na.H2O/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)27-18-8-16(24)14(22)6-12(18)19(11)9-3-1-2-4-10(9)20(25)26;;;;/h1-7,24H,(H,25,26);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
SQFDQLBYJKFDDO-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?