Fortfahren mit
A9771
Albumin-Fluorescein-Isothiocyanat-Konjugat
protein bovine
Synonym(e):
FITC-Albumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 355,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 852,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.460,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
protein from bovine
Quality Segment
form
powder
extent of labeling
≥7 mol FITCmol albumin
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
10 mM Tris pH 7.0: 10 mg/mL
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
General description
Albumin macht 60 % des Plasmaproteins aus, das von der Leber produziert wird. Es regelt den kolloidosmotischen Druck. Albumin ist am Transport, der Verteilung und dem Metabolismus von Fettsäuren, Schilddrüsenhormonen und Arzneimitteln beteiligt. Es reduziert die Gewichtszunahme, blockiert Lungenödeme, lindert Aszites und verringert Gewebeödeme.
Application
Albumin−fluoreszein-Isothiocyanat-Konjugat wurde verwendet:
  • als Kontrolle für den Vergleich der intrazellulären Freisetzungeffizienz von Proteinen mit oder ohne Träger
  • für die fluoreszente Visualisierung von Proteinen und Zellen
  • als Blockierungsmittel in ELISA
  • als chemisches Mittel zur Gehirnperfusion und -fixation
  • für In-vivo-Experimente zur kapillar–epithelialen Permeabilität
  • für die konfokale Mikroskopie des rechten ventrikulären (RV) Gefäßsystems von Ratten
Preparation Note
Hergestellt aus kristallisiertem und lyophilisiertem Albumin (A 4378).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4378A1900F4274
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
titration: suitable
solubility
10 mM Tris pH 7.0: 10 mg/mL
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
acetone: soluble 10 mg/mL
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is this albumin "Fatty Acid Free"?
    1 answer
    1. This product is not fatty acid free. Currently, a fatty acid free version of this material is not available.
      Helpful?
  2. Is the conjugate chromophore based 5-fluorescein, 6-fluorescein, or is based on an isomeric (5/6-) mixture?
    1 answer
    1. The chromaphore used to prepare this product is Fluorescein 5-isothiocyanate.
      Helpful?
  3. How is the FITC bound to the albumin in Product A9771, Albumin-fluorescein isothiocyanate conjugate (FITC-albumin)?
    1 answer
    1. The FITC is bound through the epsilon amino group of the lysine amino acid residues. Each lot number will have a varying number of FITC molecules bound.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What are the excitation and emission maxima for Product A9771, Albumin-fluorescein isothiocyanate conjugate (FITC-albumin)?
    1 answer
    1. The excitation maximum is 495 nm and the emission maximum is 520 nm.
      Helpful?
  6. Is there any free FITC present in Product A9771, Albumin-fluorescein isothiocyanate conjugate?
    1 answer
    1. We would not expect there to be free FITC. The final product is dialyzed against distilled water using dialysis tubing with a molecular weight cutoff of 12,000 prior to it being lyophilized.