Wichtige Dokumente
M6194
Monoclonal Anti-Munc13/1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone Munc13-71, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Munc13-71, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cytosolic rat brain S1 fraction
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Unc13a(382018)
rat ... Unc13a(64829)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable