Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,10 € 62,98 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 116,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 352,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 773,00 |
Über diesen Artikel
€ 62,98
Listenpreis€ 74,10Sparen Sie 15%Produktname
4-Methylumbelliferyl β-D-Mannopyranosid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16-/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-NZBFACKJSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?