Fortfahren mit
M9766
4-Methylumbelliferyl α-D-Glucopyranosid
α-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (TLC), powder
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 423,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
241-794-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1690776
€ 64,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl α-D-Glucopyranosid, α-glucosidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl ǥ-D-glucopyranoside has been used to assay acid alpha-glucosidase (GAA) activity in tissue homogenates.[1][1][2]
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl ǥ-D-glucopyranoside serves as a fluorogenic substrate for the ǥ-glucosidase enzyme. The product, 4-methylumbelliferyl, shows a peak at 440nm in the fluorescence spectra.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0905M9659M7008
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)