Merck
M3879
Sigma-Aldrich
3-Methyl-L-histidine
Synonym(e):
τ-Methyl-L-histidine, (S)-1-Methylimidazole-4-alanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
UNSPSC-Code:
12352200
Sonstige Hinweise
Note: This structure corresponds to IUPAC 1-Methyl-L-histidine.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable