Fortfahren mit
M1942
Molybdänblau-Sprühreagenz
liquid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Molybdänblau-Sprühreagenz,
Quality Segment
description
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid, Molybdenum Blue reagent
form
liquid
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Molybdenum Blue reagent is suitable for use in the detection of phospholipids and related compounds.
Application
For use in the detection of phospholipids and related compounds.
Molybdenum Blue reagent may be used for the determination of phosphatidylglycerol and the lecithin/sphingomyelin ratio in biological samples[1] and phospholipids[2] in Halobellus by using single-dimension thin-layer chromatography (TLC) method and high-performance thin-layer chromatography (HPTLC), respectively.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
114545114391248266
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
description
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid, Molybdenum Blue reagent
description
-
description
-
description
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)