Fortfahren mit
N1286
Ninhydrin-Sprühreagenz
Synonym(e):
Ninhydrin Detection Spray
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352401
EC Number:
200-578-6
NACRES:
NA.26
€ 59,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
Detektiert Aminosäuren, Amine und Aminozucker.
Other Notes
Enthält 0,2% Ninhydrin in Ethanol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N72851.06762151173
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.0 °F - closed cup
flash_point_c
12.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Would like to request test method for Ninhydrin Spray Reagent(N1286)
    1 answer
    1. This reagent is suitable for the detection of primary and secondary amines, as well as ammonia. This product can be used for the visualization of these compounds adsorbed to the surface of a porous material such as the stationary phase of a TLC plate or paper. If dipped in the reagent, excess reagent solution should be absorbed from the plate or paper using a paper towel. When used as a spray, the reagent solution should be applied evenly using a TLC reagent sprayer.
      After application, the plate or paper should be heated gently using a hot plate or heat gun until color develops. The complexes formed by ninhydrin can vary in color depending on the nature of the reacting amine, with yellow, orange, pink, red, and purple all indicating the presence of an amine-containing compound.