M0750
D(+)-Äpfelsäure
≥97.0%
Synonym(e):
(R)-(+)-2-Hydroxy-bernsteinsäure, D-Hydroxybutandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0%
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-UWTATZPHSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable