Fortfahren mit
M4276
Anti-MYH-1 Antibody
mouse monoclonal, MY-32
Synonym(e):
Anti-Myosin-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Uniprot accession no.:
Conjugate:
unconjugated
Application:
IF, IHC (p), WB
Citations:
401
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Monoklonaler Anti-Myosin-Antikörper (skelettal, Fast) in Maus hergestellte Antikörper, clone MY-32, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MY-32, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using skeletal muscle tissue, indirect immunofluorescence: 1:400, western blot: 1:1,000 using rabbit leg muscle extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Der monoklonale Anti-Skelettmuskelmyosin-Antikörper (Maus-IgG1-Isotyp) ist von dem Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer immunisierten Maus hergestellt wird. Myosin ist ein 480.000-Dalton-Protein, von dem bekannt ist, dass es mit Aktin in Muskelzellen und anderen Zellen reagiert. Es enthält zwei identische schwere Ketten (je 200.000 Dalton) und vier leichte Ketten (15.000 bis 26.000 Dalton). Myosinmoleküle bestehen aus zwei Hauptregionen: der Schwanz- (Stäbchen) und Kopfregion; sie lagern sich über der Schwanzregion zu Filamenten zusammen und interagieren über die Kopfregion mit Aktin und ATP. Es gibt mehrere Formen der schweren Ketten des Myosins für die einzelnen Muskelarten (Skelettmuskel, Herzmuskel, glatte Muskulatur) und in verschiedenen Formen der Skelettmuskulatur liegen je nach physiologischer Funktion des Muskels nicht muskuläre Isomyosinformen vor. Diese werden in Typ 1 (Slow-twitch) und Typ 2 (Fast-twitch) unterteilt. Typ-2-Fasern können weiter in Typ 2A, 2B und 2C unterteilt werden.
Lokalisiert ein Epitop in der schweren Kette des Myosins. Färbt die schnellen (Typ II) und neonatalen Isomyosinmoleküle, die in der Skelettmuskulatur vorkommen, aber nicht das Myosin aus Herzmuskel, glatter Muskulatur oder anderen Geweben als Muskeln in kultivierten Zellen. Reagiert mit humanen Rhabdomyosarkomen.
Immunogen
Myosin aus Kaninchenmuskel.
Application
Der monoklonale Anti-Myosin-Antikörper (skelettal, Fast) der Maus wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Immunhistochemie
  • Immunfärbung
  • Western Blot bei einer Verdünnung von 1:1000 und 1:90000†
  • Indirekte Immunfluoreszenz (Verdünnung von 1:400) von formalinfixierten, Paraffin-eingebetteten menschlichen oder tierischen Skelettmuskelgewebeschnitten.
  • Dot-Immunbindung auf Muskelextrakten oder aufgereinigten Myosinpräparaten
Der monoklonale Anti-Skelettmuskelmyosin-Antikörper kann zur Färbung des skelettalen Myosins vom Menschen, Kaninchen, Rind, Huhn und Meerschweinchen sowie von der Maus und Ratte verwendet werden. Der monoklonale Anti-Skelettmuskelmyosin-Antikörper aus Skelettmuskelmyosin von Fast-twitch-Fasern kann zum Nachweis der Differenzierung quergestreifter Muskeln in Tumoren verwendet werden. Der Antikörper lokalisiert ein Epitop an der Myosinkette, das in der routinemäßigen Formalinfixierung und Paraffineinbettung stabil erhalten bleibt.
Die Konzentration von Myosin (Fast) in Serumproben von Sportlern mit vorangegangener Verletzung wurde im Western Blot mittels eines monoklonalen Anti-Myosin-Antikörpers von der Maus (skelettal/Fast) als primärer Antikörper in einer Verdünnung von 1:90000 bestimmt.
Biochem/physiol Actions
Der monoklonale Anti-Skelettmuskelmyosin-Antikörper ist spezifisch für die schwere Kette des Myosins. Er färbt dagegen nicht das Myosin aus menschlichem oder tierischen Herzmuskel oder glattem Muskel, und auch nicht in Gewebekultur gezüchtete Zellen (nicht-muskuläres Myosin). An menschlichem Skelettmuskel wurde gezeigt, dass der Antikörper die Isomyosinmoleküle aus Fast-twitch-Muskelfasern (Typ 2) färbt. Der monoklonale Anti-Skelettmuskelmyosin-Antikörper reagiert mit humanen Rhabdomyosarkomen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M8421M1570A4335
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
species reactivity
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
species reactivity
sheep, rat, bovine, hamster, pig, canine, feline, goat, chicken, mouse, rabbit, human, guinea pig
species reactivity
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
species reactivity
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
clone
MY-32, monoclonal
clone
NOQ7.5.4D, monoclonal
clone
MY-32, monoclonal
clone
MY-32, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... MYH1(4619), MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879), Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408), Myh2(691644)
Gene Information
human ... MYH7(4625)
mouse ... Myh7(140781)
rat ... Myh7(29557)
Gene Information
human ... MYH1(4619), MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879), Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408), Myh2(691644)
Gene Information
human ... MYH1(4619), MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879), Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408), Myh2(691644)
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. お世話になっております。 こちらの製品(M4276-100UL)はブタのミオシン染色にも適用可能でしょうか。 お忙しい中恐縮ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with porcine myosin staining.