Fortfahren mit
I4909
Ifosfamid
≥98%
Synonym(e):
Ifex, N,3-Bis-(2-chlorethyl)-tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amin-2-oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15Cl2N2O2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.09
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
223-237-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
InChI key
HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ewing sarcoma of the pancreas: a pediatric case report and narrative literature review: This study explores the effectiveness of Ifosfamide in the treatment of rare pediatric Ewing sarcoma of the pancreas, providing valuable insights into the chemotherapeutic management of rare cancers (Liu et al., 2024).
  • Prognostic value of hemogram parameters in osteosarcoma: The French OS2006 experience: Highlights the role of Ifosfamide in osteosarcoma treatment as part of a clinical trial, evaluating its impact on survival rates and treatment outcomes (Bastard et al., 2024).
  • Case report: Characteristics and nature of primary cardiac synovial sarcoma: Discusses the utilization of Ifosfamide in managing primary cardiac synovial sarcoma, with an emphasis on its pharmacodynamics and therapeutic efficacy (Kawasaki et al., 2024).
  • Dedifferentiated liposarcoma of the spermatic cord: Examines Ifosfamide′s mechanism of action in treating dedifferentiated liposarcoma, contributing to the broader understanding of its application in sarcoma therapy (Panther et al., 2024).
  • A Rare Case of Extranodal Natural Killer/T-cell Lymphoma, Nasal Type Associated With Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in a Patient With Recurrent Sinusitis: This article details the clinical use of Ifosfamide in treating aggressive lymphoma, underscoring its role in complex cases where standard treatments may not suffice (Christensen et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Ifosfamid ist eine Stickstoff-Senfgas-Verbindung und ein strukturelles Isomer von Cyclophosphamid. Ifosfamid ist ein Prodrug und muss durch das Cytochrom P450 zur biologisch aktiven Komponente transformiert werden. Es wird als antineoplastischer Wirkstoff in der Chemotherapie verwendet, doch die Wahrscheinlichkeit einer Nierentoxizität ist bei Ifosamid größer als bei Cyclophosphamid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I0060000PHR31871336205
Ifosfamid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0060000
Ifosfamid
Ifosfamid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336205
Ifosfamid
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ifosfamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)