L0521
Lipoxin A4
ethanol solution
Synonym(e):
(5S,6R,15S)-Trihydroxy-(7E,9E,11Z,13E)-Eicosatetraenoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
ethanol solution
Qualitätsniveau
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C=C/C=C/[C@@H](O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4-,7-5+,13-9+,14-10+/t17-,18+,19-/m0/s1
InChIKey
IXAQOQZEOGMIQS-SSQFXEBMSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C