Fortfahren mit
L0517
Leukotrien B4
≥97%, c-Fos stimulator, liquid
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
[5S,12R]-Dihydroxy-[6Z,8E,10E,14Z]-eicosatetraensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 791,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
€ 290,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leukotrien B4, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C[C@@H](O)\C=C\C=C\C=C/[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6-,14-10+,15-11-/t18-,19-/m1/s1
InChI key
VNYSSYRCGWBHLG-AMOLWHMGSA-N
Gene Information
human ... LTB4R(1241)
rat ... Ltb4r(59264)
Biochem/physiol Actions
Entzündungsförderndes Mittel. Regt die Transkription der Proto-Onkogene c-Fos und c-Jun in Monozyten des Menschen an. Stimuliert die Chemotaxis, Aggregation und Degranulation von polymorphonukleären Leukozyten.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist auf den Seiten Leukotriene Receptors und Nuclear Receptors (PPARs) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Packaging
Spezielle Anweisungen für die Handhabung sind dem zum jeweiligen Produkt gehörigen Datenblatt zu entnehmen. Falls nicht anders vermerkt, wird auch die Methode für die Hydrolyse von Methylestern beschrieben.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
434625L0521L5163
description
≥97%
description
Potent proinflammatory agent, primarily because of its actions on polymorphonuclear leukocytes that include chemotaxis, aggregation, degranulation, and stimulation of adherence to vascular endothelium.
description
ethanol solution
description
from sea sponge, ≥85% (HPLC), waxy solid
assay
≥97%
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥85% (HPLC)
form
liquid
form
oil
form
ethanol solution
form
waxy solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Gene Information
human ... LTB4R(1241)
rat ... Ltb4r(59264)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)