Fortfahren mit
437720
Lipoxin A4
≥95% (HPLC), NK cell activity inhibitor, liquid
Synonym(e):
Lipoxin A4, LXA₄, 5(S),6(R),15(S)-Trihydroxyeicosa-7-trans-9-trans-11-cis-13-trans-tetraenoicsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 405,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.47
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze
€ 405,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lipoxin A4, Lipoxin A4, CAS 89663-86-5, is a potent inhibitor of cytotoxic activity of human natural killer cells. Shown to be as potent as LTB4 in stimulating human neutrophils to generate superoxides.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
ethanol: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)\C=C\C=C\C=C/C=C/[C@@H](O)CCCCC)CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4-,7-5+,13-9+,14-10+/t17-,18+,19-/m0/s1
InChI key
IXAQOQZEOGMIQS-SSQFXEBMSA-N
General description
Achtung! Produkt enthält flüchtige Flüssigkeit. Das Produkt stets kühl halten.
Potenter Inhibitor der zytotoxischen Aktivität menschlicher natürlicher Killerzellen; nachweislich ebenso wirksam wie LTB4 bei der Stimulierung menschlicher Neutrophiler zur Bildung von Superoxiden. Ist an kontraktilen Reaktionen beteiligt und fungiert als potenter Aktivator der menschlichen Proteinkinase C. Stimuliert den schnellen Lipidumbau und die pertussisempfindliche Freisetzung von Arachidonsäure in polymorphkernigen Leukozyten. Stimuliert MAP-Kinasen über die Aktivierung von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Potenter Inhibitor der zytotoxischen Aktivität menschlicher natürlicher Killerzellen.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Physical form
In Ethanol.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
McMahon, B., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 27566.
Soyombo, O., et al. 1994. Allergy 49, 230.
Flore, S., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16168.
Badr, K.F., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 3438.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Entzündbar (J)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
437725434625190080
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
oil
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, water: 20 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipoxin A4
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2