Fortfahren mit
K3125
Kojisäure
≥98.5% (HPLC), powder, tyrosinase inhibitor
Synonym(e):
2-Hydroxymethyl-5-hydroxy-γ-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyranon, Cojisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 412,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-922-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
120895
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
powder
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kojisäure,
assay
≥98.5% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES string
OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI key
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Kojic acid has been used:
  • as an inhibitor of tyrosinase in guinea pigs pigmented hyperopic (PH)
  • as a reference inhibitor standard for screening tyrosinase inhibition
  • as a positive control for inhibition of tyrosinase in B16F10 melanoma cells
Biochem/physiol Actions
Kojic acid is derived from some fungal species such as, Aspergillus, Acetobacter and Penicillium.. It halts melanin synthesis by inhibiting tyrosinase enzyme. It is used in the preparation of skin whitening cosmetics. However, kojic acid usage is minimal in cosmetics, as it induces skin irritation by its unstability and cytotoxic nature during long storage. It is an antioxidant and elicits radioprotective effects on chelating with manganese and zinc.
Tyrosinase-Inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
95197R2033681970
description
-
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
97%
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
152-155 °C (lit.)
mp
152-155 °C (lit.)
mp
-
mp
284-294 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kojisäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)