Wichtige Dokumente
J2753
JWH-133
solid
Synonym(e):
3-(1,1-Dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-THC, 3-(1,1-Dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-tetrahydrocannabinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: <0.16 mg/mL
H2O: <0.28 mg/mL
ethanol: 11 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCC(C)(C)c1ccc2[C@@H]3CC(C)=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1
Angaben zum Gen
human ... CNR2(1269)
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)