Fortfahren mit
SML3627
JWH-133
≥98% (HPLC), CB2 agonist, powder
Synonym(e):
(6AR,10aR)-6,6,9-Trimethyl-3-(2-methylpentan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromene, (6aR,10aR)-3-(1,1-Dimethylbutyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran, 3-(1’,1’-dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-THC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H32O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
JWH-133, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC(C)=CC2)[C@@]2(C(C)(OC3=C1C=CC(C(C)(CCC)C)=C3)C)[H]
InChI
1S/C22H32O/c1-7-12-21(3,4)16-9-10-17-18-13-15(2)8-11-19(18)22(5,6)23-20(17)14-16/h8-10,14,18-19H,7,11-13H2,1-6H3/t18-,19+/m0/s1
InChI key
YSBFLLZNALVODA-RBUKOAKNSA-N
Biochem/physiol Actions
JWH-133 is a potent and selective CB2 cannabinoid receptor agonist that suppresses inflammation in experimental colitis and pancreatitis in mice. JWH-133 appears to prevent neuroinflammation, Aβ accumulation, and impairment of cognitive function in transgenic AD models.
Selective CB2 cannabinoid receptor agonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3478SML3452SML3349
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
under inert gas
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)