Merck
I4144
Sigma-Aldrich
IL-3 mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-3, mIL-3, Interleukin-3 aus mouse
Größe auswählen
10 μG
€ 393,00
50 μG
€ 1.010,00
€ 393,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
€ 393,00
50 μG
€ 1.010,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
€ 393,00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Interleukin-3 aus mouse, IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
15.1 kDa
Verpackung
pkg of 10 and 50 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1.000 EU/μg
Farbe
white to yellow
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Il3(16187)
Allgemeine Beschreibung
Interleukin-3 ist ein hämatopoetischer Wachstumsfaktor, der die Entwicklung von Basophilen stimuliert und die Freisetzung von Histamin, IL-4 und IL-6 auslöst. Er verbessert die Monozyten- und Makrophagenaktivierung und -phagozytose und verbessert die sekretorische Funktion von Eosinophilen. Interleukin-3 fördert die Proliferation und Migration von Endothelzellen.[1]
Anwendung
Murines Interleukin-3 wird zum Nachweis der Bildung des 5-Lipoxygenase-Produkts Leukotrien C4 (LTC4) verwendet.[2] Außerdem wird es als Bestandteil des Mediums RPMI 1640 zur Zelltransfektion verwendet.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Interleukin-3 (IL-3) ist ein multifunktionelles Protein, das ursprünglich als eine Aktivität zur Stimulation koloniebildender Einheiten (KBE-SA) bezeichnet wurde; erzeugt wird es von aktivierten T-Lymphozyten. IL-3 unterstützt die Entstehung von Mehrfachlinien-Kolonien bei der Frühentwicklung von multipotenten hämatopoetischen Progenitorzellen. Es wurde nachgewiesen, dass IL-3 die Koloniebildung von Makrophagen, Neutrophilen, Mastzellen und Megakaryozyten aus im Agar suspendierten Knochenmarkzellen induziert. IL-3 interagiert ferner mit IL-2, um das Wachstum von T-Lymphozyten zu stimulieren und die IgG-Absonderung von aktivierten B-Zellen zu induzieren. Andere Synonyme für IL-3 sind panspezifisches Hämopoietin, multikoloniestimulierender Faktor, Mastzellen-Wachstumsfaktor, burst-fördernde Aktivität, histaminproduzierender zellstimulierender Faktor, P-Zell-stimulierender Faktor und WEHI-3-Faktor.
Physikalische Form
Mit 0,5 mg Rinderserumalbumin lyophilisiert. Durch einen 0,2-μm-Filter sterilfiltriert.
Hinweis zur Analyse
Die biologische Aktivität wird über die dosisabhängige Stimulation der Proliferation von murinen M-NFS-60-Zellen gemessen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michèle Wiederkehr-Adam et al.
The Journal of biological chemistry, 278(18), 16117-16128 (2003-02-20)
Signal transducers and activators of transcription (STAT) 1 and STAT3 are activated by overlapping but distinct sets of cytokines. STATs are recruited to the different cytokine receptors through their Src homology (SH) 2 domains that make highly specific interactions with
Characterization of phosphopeptide motifs specific for the Src homology 2 domains of signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) and STAT3
Wiederkehr-Adam M, et al.
Test, 278(18), 16117-16128 (2003)
Synthesis and evaluation of benzoxazole derivatives as 5-lipoxygenase inhibitors
Song H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(21), 7580-7585 (2010)
Serena De Vita et al.
PloS one, 9(5), e96209-e96209 (2014-05-03)
Systemic Mastocytosis (SM) is a clonal disease characterized by abnormal accumulation of mast cells in multiple organs. Clinical presentations of the disease vary widely from indolent to aggressive forms, and to the exceedingly rare mast cell leukemia. Current treatment of
Nadja Bakocevic et al.
European journal of immunology, 44(6), 1823-1834 (2014-03-13)
Basophils, a rare leukocyte population in peripheral circulation, are conventionally identified as CD45(int) CD49b(+) FcεRI(+) cells. Here, we show that basophils from blood and several organs of naïve wild-type mice express CD41, the α subunit of α(IIb)β₃ integrin. CD41 expression
Artikel
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.