Fortfahren mit
87580
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid
≥99.0% (AT), powder
Synonym(e):
TDAB, Tetra-decylammoniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 397,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
659.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
239-013-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5842649
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid ist ein kationisches Tensid.
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid ist ein quartäres Ammonium-/Phosphoniumsalz, das als Ionenpaar-Wirkstoff und für die Modifikation von Bentonit verwendet wird.
Application
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid wirkt als Phasentransfermittel für:
  • Platinsalze aus wässriger zu organischer Phase während der Synthese von Platin-Nanokristallen.
  • Goldionen aus wässriger zu organischer Phase während der Synthese von Goldnanopartikeln.
  • Die Alkylierung von (E)‐Pyridin-Aldoximen und (E)‐Ketoximen mit Dihalohydrinen.
Es wird als Reaktant bei der Synthese ionischer Monomere zur Herstellung weicher thermoplastischer Polyurethane (TPU) verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87578D8638241970
description
≥99.0% (AT)
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
description
≥98%
description
≥99%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrakis(decyl)ammoniumbromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf