Fortfahren mit
P5607
L-Prolin
98.5-101.0% dry basis, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Synonym(e):
(S)-Pyrrolidin-2-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
205-702-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80810
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Prolin, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0% dry basis
form
powder
optical activity
[α]20/D -86.0 to -84.0 °, c = 4 in water, [α]25/D -86.3 to -84.3°, c = 4 in water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
cation traces
Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.02%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
(Imine), carboxylic acid
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
General description
L-Prolin ist auch als 2-Pyrrolidincarbonsäure bekannt und eine vielseitige Aminosäure, die eine wesentliche Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen spielt. Sie gehört zur Glutamin-Familie der Aminosäuren und dient als Baustein für Proteine. L-Prolin ist essentiell für die Erhaltung der strukturellen Integrität von Proteinen, einschließlich Kollagen, das für die ordnungsgemäße Funktion von Gelenken, Sehnen und verschiedenen Bindegeweben von entscheidender Bedeutung ist.
Diese Aminosäure wird im menschlichen Körper aus anderen Aminosäuren synthetisiert und ist an vielen verschiedenen Funktionen beteiligt. Sie trägt zur Wundheilung bei, unterstützt die Synthese wichtiger Moleküle wie Elastin und Carnitin und ist ein wichtiger Akteur bei der Proteinsynthese und der strukturellen Stabilität. L-Prolin ist auch in metabolischen Prozessen involviert, einschließlich der Arginin-, Polyamin- und Glutamatsynthese. Im Bereich der Ernährung ist es für seine antioxidativen Eigenschaften und seine Rolle bei der Immunantwort bekannt.
Darüber hinaus beeinflusst es den Kohlenhydratstoffwechsel, das Zellwachstum, die Proliferation und die Aufrechterhaltung normaler Körperfunktionen. In Zellstudien hat es seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, das Wachstum bestimmter Zelltypen zu stimulieren und gleichzeitig das Wachstum anderer Zelltypen zu hemmen, wodurch es zu einer vielschichtigen Komponente verschiedener biologischer Systeme wird.
Darüber hinaus dient L-Prolin als Signalmolekül, ist an Redoxreaktionen beteiligt und fungiert als Sensor für den zellulären Energiestatus. Es ist an Differenzierungsprozessen beteiligt und beeinflusst so embryonale Stammzellen sowie Wachstum und Entwicklung des Conceptus (Fötus und zugehörige extraembryonale Membranen) bei Menschen und Tieren[1]. L-Prolin ist eine wichtige Aminosäure mit vielfältigen und verschiedenen Aufgaben in diversen biochemischen und zellulären Prozessen und daher ein wertvolles Untersuchungsobjekt in den Bereichen der Biochemie, Mikrobiologie, Verstoffwechselung, Zellbiologie und Ernährungsforschung.
Application
L-Prolin wurde als Komponente von High-Glucose-Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (HG-DMEM, mit hohem Glucosegehalt) zur Differenzierung von Chondrozyten und für die Kultur von chondrozytenähnlichen Zellen verwendet. Es wurde auch als ein Bestandteil der Stickstoffquellen für Hefe in Hefekulturen verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Prolin ist eine zyklische, nicht essenzielle, hydrophobe Aminosäure. Sie ist eine proteinogene Aminosäure, die für den Primärstoffwechsel sehr wichtig ist. In Peptidketten erzeugen Prolinreste strukturelle Einschränkungen und erhöhen die Anfälligkeit der proximalen Peptidbindungen gegenüber der Aktivität von Proteasen.
Features and Benefits
  • Kann in der Metabolomik und biochemischen Forschung verwendet werden
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93693P038081709
L-Prolin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-Prolin
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
functional group
(Imine), carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
L-Hydroxyproline, free
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Prolin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is L-proline soluble in DMEM?
    1 answer
    1. This product does not have a specific solubility test in Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM). However, it can be dissolved to form a 50 mg/mL solution in water.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. I have to do a solution 46mg/5ml can I frooze aliquot of this solution
    1 answer
    1. There is no information determined on how to store solutions of Product P5607. However, online sources recommend storing in aliquots at -20 degrees C and to avoid repeated freeze-thaw cycles.
      Helpful?
  5. Is P5607 sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. L-proline is soluble in water at 50mg/mL. Stock solutions may be filter-sterilized using a 0.22 um filter membrane.