Merck
HS8882D
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 1000 to 4000 mL, blue
Größe auswählen
1 EACH
€ 42,90
€ 42,90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
€ 42,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.71
€ 42,90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Materialien
blue
Leistungsmerkmale
fits beaker size 1000 to 4000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS8882D
Allgemeine Beschreibung
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)