Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121800
€ 34,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
blue
feature
fits beaker size 250 to 1000 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882B
General description
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Features and Benefits
- Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
- O-Shape Style
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description fits beaker size, 250 to 1000 mL, blue | description fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue | description fits beaker size, 1000 to 4000 mL, blue | description fits beaker size, 125 to 500 mL, blue |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| material blue | material blue | material blue | material blue |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8882B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8882C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8882D | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8881A |
| feature fits beaker size 250 to 1000 mL | feature fits beaker size 500 to 2000 mL | feature fits beaker size 1000 to 4000 mL | feature fits beaker size 125 to 500 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?