Fortfahren mit
HS8881A
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 125 to 500 mL, blue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 36,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue
feature
fits beaker size 125 to 500 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881A
General description
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Features and Benefits
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS8881BHS8881CHS8881D
description
fits beaker size, 125 to 500 mL, blue
description
fits beaker size, 250 to 1000 mL, blue
description
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
description
fits beaker size, 1000 to 4000 mL, blue
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881D
feature
fits beaker size 125 to 500 mL
feature
fits beaker size 250 to 1000 mL
feature
fits beaker size 500 to 2000 mL
feature
fits beaker size 1000 to 4000 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
blue
material
blue
material
blue
material
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)