Fortfahren mit
39890
N,N-Dimethylcasein
BioReagent, suitable as Substrate for Proteolytic Enzymes
Synonym(e):
N,N-Dimethylated casein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.28
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N,N-Dimethylcasein, BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
product line
BioReagent
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of enzyme activity
solubility
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
λ
0.1 % in H2O (TBS test)
UV absorption
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
storage temp.
2-8°C
Application
Substrate for the assay of proteolytic enzymes. Much more sensitive than the caseinolytic method of Kunitz[1][2]
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0528C3777D7385
solubility
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy, yellow to orange
solubility
chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
UV absorption
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
quality
for spectrophotometric det. of enzyme activity
quality
-
quality
-
quality
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)