Merck
91783
Sigma-Aldrich
Azo-Galaktomannan aus Johannisbrot
galactomannanase substrate, powder
Synonym(e):
Galactomannan-polysaccharid aus Carobsamen, gefärbt mit Remazol Brilliant Blau R
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
Azo-Galaktomannan aus Johannisbrot, galactomannanase substrate
Qualitätsniveau
Form
powder
Anwendung
geeignet als Substrat für Galactomannanase
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)