Wichtige Dokumente
H9411
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) (ML-19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AHO3, Anti-BDMR, Anti-HA6116, Anti-HD4, Anti-HDAC-4, Anti-HDAC-A, Anti-HDACA
Größe auswählen
€ 805,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 805,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~140 kDa (additional weaker bands may be present)
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA extract of HeLa nuclei
indirect immunofluorescence: 1:250 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole extracts of mouse NIH3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat brain
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunostaining
- immunohistochemistry
- chromatin immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)