Merck
H6383
Sigma-Aldrich
Hydroxyalkoxypropyl-Dextran
Hydroxyalkoxypropyl-Dextran
Type IX
Größe auswählen
25 G
€ 799,00
100 G
€ 2.730,00
€ 799,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 799,00
100 G
€ 2.730,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NA.56
€ 799,00
Check Cart for Availability
Typ
Type IX
Form
beads
Methode(n)
liquid chromatography (LC): suitable
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Hydroxyalkoxypropyl-Dextran findet Anwendung in der Flüssigkeitschromatographie, Proteinchromatographie und Gelfiltrationschromatographie. Hydroxyalkoxypropyl-Dextran wird zur Entwicklung einer zerstörungsfreien Methode zur effektiven Entfernung von Lipiden aus geringen Proteinmengen in Wasser sowie zur Entwicklung einer hochspezifischen Methode zum Nachweis von Cortisol in menschlichem Serum und Urin verwendet.
Lipophiles, hydrophobes Gel für die Flüssigchromatographie.
Sonstige Hinweise
Hydroxypropyl Dextranperlen (Lipophiles Sephadex, LH-20 bis 100), substituiert mit langkettigen Alkyl-Ethern.
Substituiert zu ca. 50 Gew.% mit Alkylketten der Länge C15-C18
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J B Lowe et al.
The Journal of biological chemistry, 262(12), 5931-5937 (1987-04-25)
Rat intestinal fatty acid-binding protein (I-FABP) is an abundant, 15,124-Da polypeptide found in the cytosol of small intestinal epithelial cells (enterocytes). It is homologous to rat liver fatty acid-binding protein (L-FABP), a 14,273-Da cytosolic protein which is found in enterocytes
U Kragh-Hansen
Analytical biochemistry, 210(2), 318-327 (1993-05-01)
A simple and nondestructive method was developed for effective removal of lipids, such as long-chain fatty acids and steroids, from small quantities (2-10 mg) of aqueous protein. The procedure operates with a high recovery of protein (97%) and was elaborated
D Apter et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 63(2), 139-148 (1975-09-01)
A highly specific method for the determination of cortisol in human serum and urine is described. The sample is first extracted with diethyl ether/ethyl acetate (1 : 1, by vol.), then chromatographed on a highly lipophilic derivative of Sephadex (hydroxyalkoxypropyl
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review