Merck
H6034
Sigma-Aldrich
L-Histidin
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)-propionsäure, NSC 137773
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
Beilstein:
84088
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-Histidin, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
Biologische Quelle
non-animal source
Agentur
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Assay
98.5-101.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
282 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Kationenspuren
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
Anwendung(en)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
Funktionelle Gruppe
(Imidazole)
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChIKey
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
Allgemeine Beschreibung
L-Histidin ist eine proteinogene Aminosäure und eine essentielle Aminosäure, die für die Histaminproduktion erforderlich ist. Diese positiv geladene Aminosäure ist wichtig für Wachstum, Gewebereparatur, Erhalt der Myelinscheide und Histaminsynthese. Histamin spielt bei der Immunität, Magensekretion und vielem mehr eine entscheidende Rolle. L-Histidin ist für die Produktion von Blutzellen und den Gewebeschutz gegen Strahlung und Schwermetalle notwendig. L-Histidin spielt eine Rolle als Metabolit und wirkt während der Proteinsynthese auch als Kofaktor für den Enzymschutz. Es ist ein L-Enantiomer von Histidin und wird für die Histaminsynthese und die menschliche Entwicklung benötigt. L-Histidin findet Anwendungen in der Zellkultur, Metabolomik und biochemischen Forschung.
Anwendung
L-Histidin wurde als Bestandteil in Agarplatten mit 5-Fluorcytosin (5-FC) für die Selektion von Hefetransformanten verwendet. Es wurde zudem als Bestandteil von Wachstumsmedien für Keratinozyten ausgewachsener Mäuse eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
L-Histidin ist eine essenzielle Aminosäure, die an Metallionen bindet und den Kupfertransport fördern kann. Histidin ist in großen Mengen am aktiven Situs von Enzymen vorhanden. Darüber hinaus ist es an dem Vorgang beteiligt, Hämgruppen, Makromoleküle und Phosphatgruppen an den Bindungsstellen von Proteinen zu binden.
Vorstufe von Histamin. Umwandlung durch Histidindecarboxylase.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kann in der Forschung in den Bereichen Metabolomik und Biochemie verwendet werden
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A method for high-throughput production of sequence-verified DNA libraries and strain collections
Roger L. Lundblad
Justin D
Molecular Systems Biology (2017)
Catherine Collin
Advances in Neurochemistry (2005)
Eric R. Braverman
The Healing Nutrients Within: Facts, Findings, and New Research on Amino Acids (2003)
Serial Cultivation of Primary Adult Murine Keratinocytes
Richard P. Redvers and Pritinder Kaur
Methods in Molecular Biology (2005)
Shweta Singh et al.
Microbial cell factories, 7, 28-28 (2008-10-14)
The large-scale production of G-protein coupled receptors (GPCRs) for functional and structural studies remains a challenge. Recent successes have been made in the expression of a range of GPCRs using Pichia pastoris as an expression host. P. pastoris has a